Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons 3 en 1 pour échantillonneurs automatiques VWR (Merck™)/Hitachi, de 8 mm
Code produit. 10670843 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Marking Spot:
Non
Oui
Couleur:
Ambré
Transparent
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel, TEF
Silicone / PTFE
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10670843
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
  • ND8
  • 8-425
  • Verre
  • Transparent
  • Bouchon à vis
  • Orifice central
  • Polypropylène
  • Silicone/PTFE
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Noir
Matériau (doublure) Silicone / PTFE
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau verre
Volume (métrique) 1,9 ml
Nb par paquet 100
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 32 mm
Taille du bouchon 8-425
Marking Spot Non