Learn More
Gibco™ Réactif de transfection 293fectin™
Formulation exclusive à base de lipides cationiques destinée à la transfection de l’ADN dans les cellules eucaryotes
956.00€ - 106000.00€
Spécification
Type de cellule | Lignées cellulaires établies |
---|---|
Type d’échantillon | ADN plasmide |
Transfection Technique | Transfection basée sur les lipides |
Gamme de produits | 293fectin™ |
Type de produit | Réactif de transfection |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10553283
|
Gibco™
12347019 |
1 ml |
956.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10535675
|
Gibco™
12347500 |
15 mL |
12530.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10093574
|
Gibco™
12347750 |
10 x 15 ml |
106000.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le réactif de transfection 293fectin™ est une formulation exclusive à base de lipides cationiques destinée à la transfection de l’ADN dans les cellules eucaryotes. Ce réactif est optimisé pour la transfection des cellules rénales embryonnaires humaines 293 en suspension (par exemple les cellules FreeStyle™ 293-F, n° cat. R790-07) dans le milieu d’expression défini, exempt de sérum, FreeStyle™ 293 (n° cat. 12338-018) ; il doit être utilisé avec le système d’expression FreeStyle™ 293 (n° cat. K9000-01). Le réactif de transfection 293fectin™ présente les avantages suivants :Spécification
Lignées cellulaires établies | |
Transfection basée sur les lipides | |
Réactif de transfection |
ADN plasmide | |
293fectin™ | |
Oui |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ Réactif de transfection 293fectin™