Learn More
Gibco™ Réactif de transfection 293fectin™
Formulation exclusive à base de lipides cationiques destinée à la transfection de l’ADN dans les cellules eucaryotes
Marque: Gibco™ 12347019
698.65 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Chaque unité contient un flacon de réactif.
Description
Ce réactif est optimisé pour la transfection des cellules rénales embryonnaires humaines 293 en suspension (par exemple les cellules FreeStyle™ 293-F, n° cat. n° cat. R790-07) dans le milieu d’expression défini, exempt de sérum, FreeStyle 293 (n° cat. 12338-018) ; il doit être utilisé avec le système d’expression FreeStyle 293 (n° cat. K9000-01).
- Efficacité de transfection élevée dans les cellules 293 en suspension ; convient également à la transfection des cellules 293 adhérentes
- Les cellules en suspension FreeStyle 293-F peuvent être transfectées dans le milieu d’expression exempt de sérum FreeStyle 293 ; changement de milieu inutile
- Ajout des complexes de réactif 293fectin directement dans les cellules dans le milieu de culture
- Inutile de retirer les complexes, de changer de milieu ou d’en ajouter après la transfection
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Chaque unité contient un flacon de réactif. Conserver à +4°C. 293fectin™ est garantie stable pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation. | |
ADN plasmide | |
Transfection | |
293fectin™ | |
1 ml |
Lignées cellulaires établies | |
Transfection basée sur les lipides | |
Non compatible avec des cadences élevées (manuel) | |
Réactif de transfection | |
Oui |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.