Learn More
Gibco™ Réactif de transfection 293fectin™
Code produit. 10535675
Click to view available options
Quantité:
1 ml
15 mL
10 x 15 ml
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 pièces
Code produit. 10535675
Marque: Gibco™ 12347500
Formulation exclusive à base de lipides cationiques destinée à la transfection de l’ADN dans les cellules eucaryotes
Le réactif de transfection 293fectin™ est une formulation exclusive à base de lipides cationiques destinée à la transfection de l’ADN dans les cellules eucaryotes. Ce réactif est optimisé pour la transfection des cellules rénales embryonnaires humaines 293 en suspension (par exemple les cellules FreeStyle™ 293-F, n° cat. R790-07) dans le milieu d’expression défini, exempt de sérum, FreeStyle™ 293 (n° cat. 12338-018) ; il doit être utilisé avec le système d’expression FreeStyle™ 293 (n° cat. K9000-01). Le réactif de transfection 293fectin™ présente les avantages suivants :
  • Efficacité de transfection élevée dans les cellules 293 en suspension ; convient également à la transfection des cellules 293 adhérentes
  • Les cellules en suspension FreeStyle™ 293-F peuvent être transfectées dans le milieu d’expression exempt de sérum FreeStyle™ 293 ; changement de milieu inutile
  • Ajout des complexes de réactif 293fectin™ directement dans les cellules du milieu de culture
  • Inutile de retirer les complexes, de changer de milieu ou d’en ajouter après la transfection
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Chaque unité contient un flacon de réactif. Conserver à +4°C. 293fectin™ est garantie stable pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation.
    Type de cellule Lignées cellulaires établies
    Format Tube
    Type d’échantillon ADN plasmide
    Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
    À utiliser avec (application) Transfection
    Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
    Gamme de produits 293fectin
    Type de produit Réactif de transfection
    Quantité 15 mL
    Compatible avec le sérum Oui