Learn More
Axygen™ Pointes d’automatisation 250 μl pour format de pointe Agilent™/Velocity 11 VPrep™ et Bravo96
Pour une utilisation avec les systèmes d’automatisation Agilent / Velocity11
62.84€ - 474.70€
Spécification
Volume (métrique) | 250 μl |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Couleur | Transparent |
Certifications/Conformité | ANSI |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase |
Code produit | Marque | Stérilité | Type de pointe | Caractéristiques | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Type de pointe | Caractéristiques | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12555567
![]() |
Axygen™
VT-250-R |
Non stérile | Automatisation | Apyrogènes | N/A | N/A | N/A | |||||
10313370
![]() ![]() |
Axygen™
VT-250-R |
Non stérile | Automatisation | Apyrogènes |
385.40€
4800 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12786649
![]() |
Axygen™
VT-250-L-R |
Non stérile | Automatisation | Apyrogènes | N/A | N/A | N/A | |||||
12535567
![]() |
Axygen™
VT-250-L-R |
Non stérile | Automatisation | Apyrogènes | N/A | N/A | N/A | |||||
12585567
![]() |
Axygen™
VT-250-R-S |
Stérile | Automatisation | Apyrogènes | N/A | N/A | N/A | |||||
10221480
![]() ![]() |
Axygen™
VT-250-R-S |
Stérile | Automatisation | Apyrogènes |
474.70€
4800 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12716659
![]() ![]() |
Axygen™
VT-250-R-LAB |
Non stérile | Automatisation | Apyrogène, avec étiquette inférieure |
423.64€
4800 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12565567
![]() |
Axygen™
VT-250-R-LAB |
Non stérile | Automatisation | Apyrogène, avec étiquette inférieure | N/A | N/A | N/A | |||||
12575567
|
Axygen™
VT-250-R-LAB-S |
Stérile | Automatisation | Apyrogène, avec étiquette inférieure | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Les pointes sont fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et sont assemblées par automatisation pour garantir une qualité et des performances constantes.
- En PP transparent
- Maxymum Recovery™ améliore davantage la justesse et la précision tout en réduisant la perte d’échantillon
- Certifiées exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
- Apyrogènes
- Disponibles non stériles ou stériles
Specifications
250 μl | |
Transparent | |
Sans DNase, RNase | |
Agilent/Velocity VPrep 8LT, Agilent/Velocity VPrep 96LT, Agilent Bravo 96LT |
Sans filtre | |
ANSI | |
Rack | |
Polypropylène |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Axygen™ Pointes d’automatisation 250 μl pour format de pointe Agilent™/Velocity 11 VPrep™ et Bravo96