Learn More
Axygen™ Pointes d’automatisation 250 μl pour format de pointe Agilent™/Velocity 11 VPrep™ et Bravo96
GREENER_CHOICE
Code produit. 12786649 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de pointe:
Automatisation
Caractéristiques:
Apyrogène, avec étiquette inférieure
Apyrogènes
Conditionnement:
4800 pièces
960 pièces
Code produit. 12786649
Marque: Axygen™ VT250LR
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour une utilisation avec les systèmes d’automatisation Agilent / Velocity11
Les pointes sont fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et sont assemblées par automatisation pour garantir une qualité et des performances constantes.
  • En PP transparent
  • Maxymum Recovery™ améliore davantage la justesse et la précision tout en réduisant la perte d’échantillon
  • Certifiées exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
  • Apyrogènes
  • Disponibles non stériles ou stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 250 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Certifications/Conformité ANSI
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase
À utiliser avec (application) Maxymum Recovery™, apyrogène, utilisé dans des spécifications très strictes selon un contrôle rigoureux des processus
Caractéristiques Apyrogènes
Format Rack
Type de pointe Automatisation
Conditionnement En rack
Quantité 96 pointes/rack
À utiliser avec (équipement) Agilent/Velocity VPrep 8LT, Agilent/Velocity VPrep 96LT, Agilent Bravo 96LT