Learn More
Axygen™ Pointes d’automatisation 250 μl pour format de pointe Agilent™/Velocity 11 VPrep™ et Bravo96
GREENER_CHOICE
Code produit. 12535567 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de pointe:
Automatisation
Caractéristiques:
Apyrogène, avec étiquette inférieure
Apyrogènes
Conditionnement:
4800 pièces
960 pièces
Code produit. 12535567
Marque: Axygen™ VT250LR
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour une utilisation avec les systèmes d’automatisation Agilent / Velocity11
Les pointes sont fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et sont assemblées par automatisation pour garantir une qualité et des performances constantes.
  • En PP transparent
  • Maxymum Recovery™ améliore davantage la justesse et la précision tout en réduisant la perte d’échantillon
  • Certifiées exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
  • Apyrogènes
  • Disponibles non stériles ou stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volume (métrique) 250 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Certifications/Conformité ANSI
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase
À utiliser avec (application) Maxymum Recovery™, apyrogène, utilisé dans des spécifications très strictes selon un contrôle rigoureux des processus
Caractéristiques Apyrogènes
Format Rack
Type de pointe Automatisation
Conditionnement En rack
Quantité 96 pointes/rack
À utiliser avec (équipement) Agilent/Velocity VPrep 8LT, Agilent/Velocity VPrep 96LT, Agilent Bravo 96LT
Matériau Polypropylène
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt