Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 24 mm en PP, collé, blanc, à filetage 24-400
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque:  Fisherbrand™ 24 04 0841
Code produit. 10132322
Description
Description
  • Joints combinés prêts à l’emploi
  • Assemblage rapide et simple
  • Absence de contamination par la sueur / graisse contrairement à l’assemblage manuel
  • Bouchons blancs 24-400
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Silicone / PTFE
24 mm
Stockage
3,2 mm
Beige, naturel, blanc
en PP
100
À vis
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 24 mm en PP, collé, blanc, à filetage 24-400 > Bouchon fermé