Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 24 mm en PP, collé, blanc, à filetage 24-400
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque: Fisherbrand™ 24 04 0841
639.43 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Joints combinés prêts à l’emploi
- Assemblage rapide et simple
- Absence de contamination par la sueur / graisse contrairement à l’assemblage manuel
- Bouchons blancs 24-400
Spécification
Silicone / PTFE | |
24 mm | |
Stockage | |
3,2 mm |
Beige, naturel, blanc | |
en PP | |
100 | |
À vis |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 24 mm en PP, collé, blanc, à filetage 24-400 > Bouchon fermé
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu