Learn More
Burette en verre borosilicaté classe AS Pyrex™
Code produit. 11307964
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11307964
Marque: Pyrex 3295/14AS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquée à partir d’une tubulure calibrée (verre borosilicaté) offrant une grande précision et conforme aux normes ISO 385. La burette en verre borosilicaté Pyrex™ de classe AS comprend une clé en PTFE interchangeable sans graisse avec alésage 1,5 mm. Les graduations en émail blanc offrent une meilleure visibilité en présence de solutions foncées.
Fabriquée à partir d’une tubulure (en verre borosilicaté) de haute précision et conforme aux normes ISO 385. La burette en verre borosilicaté Pyrex™ de classe AS comprend une clé en PTFE interchangeable sans graisse avec alésage 1,5 mm. Les graduations en émail blanc offrent une meilleure visibilité en présence de solutions de couleur foncée.
  • Conformes à la norme ISO 385
  • Fabriquée à partir d’une tubulure calibrée (verre borosilicaté) offrant une grande précision
  • Chaque burette a un temps d’attente de +30 s avant que la lecture finale puisse être prise
  • Graduations en émail blanc pour une meilleure visibilité en présence de solutions foncées
  • Clé en PTFE interchangeable sans graisse avec alésage 1,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Longueur (métrique) 620 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
Comprend Clé de robinet d’arrêt en PTFE interchangeable avec alésage de 1,5 mm
Balance Blanc
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ± 0.05
Type Burette
Class Classe AS
Certifications/Conformité ISO 385