Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox 203,2 x 25,4 mm (dia. x H), certificat ISO, porosités en micromètres
153.00€ - 1090.00€
Spécification
Quantité 1Each
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310/1
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Agitateur AS 300
Consulter d'autres spécifications
Produits 42
Code produit Marque Porosité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Porosité Prix Quantité et disponibilité  
11914462
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000112
112 μm
153.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11994452
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000106
106 μm
153.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11944462
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000125
125 μm
153.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11904462
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000100
100 μm
166.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11924462
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000140
140 μm
153.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11934462
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000160
160 μm
153.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11954462
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000150
150 μm
153.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11964462
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000180
180 μm
174.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11974462
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000200
200 μm
153.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11944442
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000020
20 μm
1090.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11984462
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000212
212 μm
153.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11994462
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000224
224 μm
153.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11904472
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000250
250 μm
153.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11954442
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000025
25 μm
569.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11914472
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000280
280 μm
153.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11924472
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000300
300 μm
153.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11934472
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000315
315 μm
153.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11964442
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000032
32 μm
330.00€
1 pièce
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11944472
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000355
355 μm
153.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11974442
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000036
36 μm
330.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11994442
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000038
38 μm
330.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11954472
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000400
400 μm
153.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11964472
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000425
425 μm
153.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11984442
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000040
40 μm
232.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11974472
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000450
450 μm
153.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11924452
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000053
53 μm
195.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11984472
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000500
500 μm
153.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11914452
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000050
50 μm
195.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11904452
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000045
45 μm
252.00€
1 pièce
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11904482
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000560
560 μm
156.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11934452
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000056
56 μm
175.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11914482
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000630
630 μm
156.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11994472
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000600
600 μm
156.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11954452
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000063
63 μm
160.00€
1 pièce
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11944452
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000071
71 μm
153.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11924482
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000710
710 μm
156.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11964452
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000075
75 μm
166.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11974452
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000080
80 μm
153.00€
1 pièce
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11944482
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000800
800 μm
156.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11954482
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000850
850 μm
156.00€
1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11934482
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000900
900 μm
156.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11984452
Afficher les documents
RETSCH
60.140.000090
90 μm
153.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
Spécification
1Each
ISO 3310/1
Agitateur AS 300
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Acier inoxydable
Tamis
Acier inoxydable
25,4mm
203,2mm