Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox 203,2 x 25,4 mm (dia. x H), certificat ISO, porosités en micromètres
Marque:  RETSCH 60.140.000800
105.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11944482
  • 156.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1Each
Tamis
Acier inoxydable
25,4mm
203,2mm
Acier inoxydable
800 μm
ISO 3310/1
Agitateur AS 300
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie