Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox 203,2 x 25,4 mm (dia. x H), certificat ISO, porosités en micromètres
Marque: RETSCH 60.140.000150
103.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
1Each | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
25,4mm | |
203,2mm | |
Acier inoxydable |
150 μm | |
ISO 3310/1 | |
Agitateur AS 300 | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable |