Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inoxydable avec soudure en PVC, 200 x 50 mm (Ø x H)
Particules tamisées dans une large gamme de porosités. Ces tamis de test en acier inox ont une soudure PVC, une hauteur interne de 50 mm et un diamètre de 200 mm.
149.46€ - 1075.90€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 200mm |
---|---|
Mesh Material | Acier inoxydable |
Quantité | 1/boîte |
Type | Tamis |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11714359
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-012 |
25 μm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11714419
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-028 |
106 μm |
174.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11704359
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-011 |
20 μm |
1075.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11726707
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-029 |
112 μm |
149.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11736707
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-031 |
140 μm |
151.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11746707
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-034 |
180 μm |
184.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11734419
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-036 |
212 μm |
175.96€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11724379
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-041 |
315 μm |
181.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776707
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-042 |
355 μm |
188.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11756727
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-053 |
900 μm |
152.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11754419
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-044 |
425μ m |
180.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11724359
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-014 |
32 μm |
347.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11746687
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-015 |
36 μm |
378.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11734359
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-017 |
40 μm |
240.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11744359
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-019 |
50 μm |
202.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11714409
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-020 |
53 μm |
169.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11704409
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-016 |
38 μm |
346.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11754359
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-022 |
63 μm |
205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11764359
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-025 |
80 μm |
179.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11724419
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-032 |
150 μm |
190.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11794369
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-033 |
160 μm |
175.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11744419
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-040 |
300 μm |
159.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11766707
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-039 |
280 μm |
152.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11754379
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-049 |
630 μm |
189.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11764379
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-051 |
800 μm |
184.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11774419
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-052 |
850μ m |
162.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11766727
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-055 |
1,12mm |
153.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11784419
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-056 |
1,18mm |
164.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11784379
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-057 |
1,25mm |
184.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776727
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-058 |
1,4mm |
186.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11744399
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-059 |
1,6mm |
181.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11794419
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-060 |
1,7mm |
152.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11786727
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-061 |
1,8mm |
170.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11716707
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-026 |
90 μm |
187.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11774359
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-027 |
100 μm |
194.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11704379
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-035 |
200 μm |
184.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11714379
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-038 |
250 μm |
196.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11734379
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-043 |
400 μm |
184.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11756687
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-018 |
45 μm |
266.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11704419
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-024 |
75 μm |
181.26€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11784359
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-030 |
125 μm |
204.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11744379
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-046 |
500 μm |
204.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11764419
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-048 |
600 μm |
180.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11706717
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-050 |
710 μm |
177.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11774379
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-054 |
1mm |
193.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11754399
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-062 |
2 mm |
197.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Descripción
- Racks en acier inox avec une hauteur interne de 50 mm
- Diamètre : 200 mm
- Peau de tamis de test en acier inox
- Soudure en PVC
- Numéro d’identification et certificat de conformité
- Résistant à des températures jusqu’à 70°C
Especificaciones
200mm | |
1/boîte | |
Acier inoxydable |
Acier inoxydable | |
Tamis | |
50mm |