Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inoxydable avec soudure en PVC, 200 x 50 mm (Ø x H)
Particules tamisées dans une large gamme de porosités. Ces tamis de test en acier inox ont une soudure PVC, une hauteur interne de 50 mm et un diamètre de 200 mm.
Marque:  Linker Industrietechnik™ 552.050.221-033
Code produit. 11794369
  • 191.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Racks en acier inox avec une hauteur interne de 50 mm
  • Diamètre : 200 mm
  • Peau de tamis de test en acier inox
  • Soudure en PVC
  • Numéro d’identification et certificat de conformité
  • Résistant à des températures jusqu’à 70°C
Spécification
Spécification
1 unité
Tamis
Acier inoxydable
200mm
160 μm
Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1
50 mm