Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inoxydable avec soudure en PVC, 200 x 50 mm (Ø x H)
Particules tamisées dans une large gamme de porosités. Ces tamis de test en acier inox ont une soudure PVC, une hauteur interne de 50 mm et un diamètre de 200 mm.
Marque: Linker Industrietechnik™ 552.050.221-016
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
- Racks en acier inox avec une hauteur interne de 50 mm
- Diamètre : 200 mm
- Peau de tamis de test en acier inox
- Soudure en PVC
- Numéro d’identification et certificat de conformité
- Résistant à des températures jusqu’à 70°C
Spécification
Acier inoxydable | |
1/boîte | |
Tamis | |
Acier inoxydable |
200mm | |
38 μm | |
Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1 | |
50mm |