Learn More
Bromure de 2-méthyle-3-(trifluorométhyl)benzyle, 97 %, Thermo Scientific™
58.77€ - 149.00€
Identifiants chimiques
CAS 261952-16-3
Formule moléculaire C9H8BrF3
Poids moléculaire (g/mol) 253.06
Numéro MDL MFCD01631608
Clé InChI YSABBOPLIUMXKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromomethyl-2-methyl-3-trifluoromethyl benzene, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-methyl-3-trifluoromethylbenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-2-methyl-3-trifluoromethyl, 2-methyl-3-trifluoromethylbenzylbromide, acmc-209wwf, ksc497q9n, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-2-methyl-3-trifluoromethyl-benzene
CID PubChem 2775617
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-2-méthyl-3-(trifluorométhyl)benzène
SMILES CC1=C(CBr)C=CC=C1C(F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15487565
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26280.MD
250 mg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11316779
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26280.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
261952-16-3
253.06
YSABBOPLIUMXKY-UHFFFAOYSA-N
2775617
CC1=C(CBr)C=CC=C1C(F)(F)F
C9H8BrF3
MFCD01631608
1-bromomethyl-2-methyl-3-trifluoromethyl benzene, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-methyl-3-trifluoromethylbenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-2-methyl-3-trifluoromethyl, 2-methyl-3-trifluoromethylbenzylbromide, acmc-209wwf, ksc497q9n, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-2-methyl-3-trifluoromethyl-benzene
1-(bromométhyl)-2-méthyl-3-(trifluorométhyl)benzène
Spécification
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
72°C (1 mmHg)
MFCD01631608
1-bromomethyl-2-methyl-3-trifluoromethyl benzene, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-methyl-3-trifluoromethylbenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-2-methyl-3-trifluoromethyl, 2-methyl-3-trifluoromethylbenzylbromide, acmc-209wwf, ksc497q9n, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-2-methyl-3-trifluoromethyl-benzene
CC1=C(CBr)C=CC=C1C(F)(F)F
253.06
253.06
261952-16-3
C9H8BrF3
UN1760
YSABBOPLIUMXKY-UHFFFAOYSA-N
1-(bromométhyl)-2-méthyl-3-(trifluorométhyl)benzène
2775617
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUIDS, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures