Learn More
Bromure de 2-méthyle-3-(trifluorométhyl)benzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11316779
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 11316779
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26280.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 261952-16-3
Formule moléculaire C9H8BrF3
Poids moléculaire (g/mol) 253.06
Numéro MDL MFCD01631608
Clé InChI YSABBOPLIUMXKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromomethyl-2-methyl-3-trifluoromethyl benzene, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-methyl-3-trifluoromethylbenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-2-methyl-3-trifluoromethyl, 2-methyl-3-trifluoromethylbenzylbromide, acmc-209wwf, ksc497q9n, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-2-methyl-3-trifluoromethyl-benzene
CID PubChem 2775617
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-2-méthyl-3-(trifluorométhyl)benzène
SMILES CC1=C(CBr)C=CC=C1C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Point d’ébullition 72°C (1 mmHg)
Quantité 1 g
Numéro UN UN1760
Poids de la formule 253.06
Pourcentage de pureté 97%