Learn More
Bromure de 2-méthyle-3-(trifluorométhyl)benzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15487565
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15487565
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26280.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 261952-16-3
Formule moléculaire C9H8BrF3
Poids moléculaire (g/mol) 253.06
Numéro MDL MFCD01631608
Clé InChI YSABBOPLIUMXKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromomethyl-2-methyl-3-trifluoromethyl benzene, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-methyl-3-trifluoromethylbenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-2-methyl-3-trifluoromethyl, 2-methyl-3-trifluoromethylbenzylbromide, acmc-209wwf, ksc497q9n, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-2-methyl-3-trifluoromethyl-benzene
CID PubChem 2775617
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-2-méthyl-3-(trifluorométhyl)benzène
SMILES CC1=C(CBr)C=CC=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Point d’ébullition 72°C (1 mmHg)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN1760
Poids de la formule 253.06
Pourcentage de pureté 97%
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado