Learn More
2-éthynylpyridine, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
52.20€ - 506.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1945-84-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5N |
Poids moléculaire (g/mol) | 103.12 |
Numéro MDL | MFCD00041598 |
Clé InChI | NHUBNHMFXQNNMV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-ethynyl pyridine, 2-pyridylacetylene, pyridine, 2-ethynyl, 2-ethynyl-pyridine, pyridine, ethynyl, pyridin-2-yl acetylene, ethynylpyridine, ethynyl pyridine, ortho-ethynylpyridine |
CID PubChem | 137268 |
Nom IUPAC | 2-éthynylpyridine |
SMILES | C#CC1=CC=CC=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10297030
|
Thermo Scientific Acros
295670010 |
1 g | Flacon en verre |
52.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10750595
|
Thermo Scientific Acros
295670050 |
5 g | Flacon en verre |
174.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15119263
|
Thermo Scientific Acros
295670250 |
25 g | Flacon en verre |
506.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1945-84-2 | |
103.12 | |
NHUBNHMFXQNNMV-UHFFFAOYSA-N | |
137268 | |
C#CC1=CC=CC=N1 |
C7H5N | |
MFCD00041598 | |
2-ethynyl pyridine, 2-pyridylacetylene, pyridine, 2-ethynyl, 2-ethynyl-pyridine, pyridine, ethynyl, pyridin-2-yl acetylene, ethynylpyridine, ethynyl pyridine, ortho-ethynylpyridine | |
2-éthynylpyridine |
Spécification
2-Ethynylpyridine | |
98.0 | |
Marron | |
77.0°C to 78.0°C (14.0 mmHg) | |
Authentique | |
C7H5N | |
MFCD00041598 | |
2-ethynyl pyridine, 2-pyridylacetylene, pyridine, 2-ethynyl, 2-ethynyl-pyridine, pyridine, ethynyl, pyridin-2-yl acetylene, ethynylpyridine, ethynyl pyridine, ortho-ethynylpyridine | |
NHUBNHMFXQNNMV-UHFFFAOYSA-N | |
2-éthynylpyridine | |
137268 | |
98+% |
1945-84-2 | |
100.0 | |
1.0200g/mL | |
76°C | |
98% min. (GC) | |
1.5570 to 1.5610 | |
1.02 | |
Solubility in water: soluble in water | |
C#CC1=CC=CC=N1 | |
103.12 | |
103.12 | |
Liquide |
RUO – Research Use Only