Learn More
2-éthynylpyridine, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | 2-Ethynylpyridine |
% min. CAS | 98.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Marron |
Densité | 1.0200g/mL |
Point d’ébullition | 77.0°C to 78.0°C (14.0 mmHg) |
Point d’éclair | 76°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Show More |