Learn More
2-éthynylpyridine, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10297030
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1945-84-2
Formule moléculaire C7H5N
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Numéro MDL MFCD00041598
Clé InChI NHUBNHMFXQNNMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethynyl pyridine, 2-pyridylacetylene, pyridine, 2-ethynyl, 2-ethynyl-pyridine, pyridine, ethynyl, pyridin-2-yl acetylene, ethynylpyridine, ethynyl pyridine, ortho-ethynylpyridine
CID PubChem 137268
Nom IUPAC 2-éthynylpyridine
SMILES C#CC1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethynylpyridine
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 77.0°C to 78.0°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5570 to 1.5610
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.02
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide