Learn More
2-Éthylanthraquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
14.67€ - 99.15€
Identifiants chimiques
CAS | 84-51-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 236.27 |
Numéro MDL | MFCD00001237 |
Clé InChI | SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-ethylanthraquinone, 2-ethyl anthraquinone, 2-ethyl-9,10-anthraquinone, anthraquinone, 2-ethyl, 9,10-anthracenedione, 2-ethyl, usaf so-1, beta-ethylanthraquinone, unii-59yj81qzkd, 59yj81qzkd, 2-ethylanthra-9,10-quinone |
CID PubChem | 6772 |
Nom IUPAC | 2-éthylanthracène-9,10-dione |
SMILES | CCC1=CC2=C(C=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11317186
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07206.06 |
5 g |
22.31€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11327186
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07206.22 |
100 g | N/A | ||||||
11337186
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07206.36 |
500 g | N/A | ||||||
Description
2-Ethylanthraquinone can be used as a photoinitiator of crosslinking or degradation of polyethylene. It is used to produce hydrogen peroxide by hydrogenation with the help of Pd/polyaniline as the catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 2-éthylanthraquinone peut être utilisée comme photoinitiateur de réticulation ou de dégradation du polyéthylène. Elle est utilisée pour produire du peroxyde d’hydrogène par hydrogénation à l’aide de Pd / polyaniline comme catalyseur.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
84-51-5 | |
236.27 | |
SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N | |
6772 | |
CCC1=CC2=C(C=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O |
C16H12O2 | |
MFCD00001237 | |
2-ethylanthraquinone, 2-ethyl anthraquinone, 2-ethyl-9,10-anthraquinone, anthraquinone, 2-ethyl, 9,10-anthracenedione, 2-ethyl, usaf so-1, beta-ethylanthraquinone, unii-59yj81qzkd, 59yj81qzkd, 2-ethylanthra-9,10-quinone | |
2-éthylanthracène-9,10-dione |
Spécification
2-Ethylanthraquinone | |
107°C to 111°C | |
>210°C (410°F) | |
MFCD00001237 | |
2-ethylanthraquinone, 2-ethyl anthraquinone, 2-ethyl-9,10-anthraquinone, anthraquinone, 2-ethyl, 9,10-anthracenedione, 2-ethyl, usaf so-1, beta-ethylanthraquinone, unii-59yj81qzkd, 59yj81qzkd, 2-ethylanthra-9,10-quinone | |
SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N | |
2-éthylanthracène-9,10-dione | |
6772 | |
98% |
84-51-5 | |
180°C to 190°C | |
C16H12O2 | |
1969873 | |
Insoluble in water. | |
CCC1=CC2=C(C=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O | |
236.27 | |
236.27 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-535-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CB0525000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only