Learn More
2-Éthylanthraquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11327186
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2-Ethylanthraquinone can be used as a photoinitiator of crosslinking or degradation of polyethylene. It is used to produce hydrogen peroxide by hydrogenation with the help of Pd/polyaniline as the catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-éthylanthraquinone peut être utilisée comme photoinitiateur de réticulation ou de dégradation du polyéthylène. Elle est utilisée pour produire du peroxyde d’hydrogène par hydrogénation à l’aide de Pd / polyaniline comme catalyseur.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84-51-5
Formule moléculaire C16H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 236.27
Numéro MDL MFCD00001237
Clé InChI SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylanthraquinone, 2-ethyl anthraquinone, 2-ethyl-9,10-anthraquinone, anthraquinone, 2-ethyl, 9,10-anthracenedione, 2-ethyl, usaf so-1, beta-ethylanthraquinone, unii-59yj81qzkd, 59yj81qzkd, 2-ethylanthra-9,10-quinone
CID PubChem 6772
Nom IUPAC 2-éthylanthracène-9,10-dione
SMILES CCC1=CC2=C(C=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylanthraquinone
Point de fusion 107°C to 111°C
Point d’ébullition 180°C to 190°C
Point d’éclair >210°C (410°F)
Quantité 100 g
Beilstein 1969873
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 236.27
Pourcentage de pureté 98%