Learn More
2-Éthylanthraquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Description
2-Ethylanthraquinone can be used as a photoinitiator of crosslinking or degradation of polyethylene. It is used to produce hydrogen peroxide by hydrogenation with the help of Pd/polyaniline as the catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-éthylanthraquinone peut être utilisée comme photoinitiateur de réticulation ou de dégradation du polyéthylène. Elle est utilisée pour produire du peroxyde d’hydrogène par hydrogénation à l’aide de Pd / polyaniline comme catalyseur.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
La 2-éthylanthraquinone peut être utilisée comme photoinitiateur de réticulation ou de dégradation du polyéthylène. Elle est utilisée pour produire du peroxyde d’hydrogène par hydrogénation à l’aide de Pd / polyaniline comme catalyseur.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Ethylanthraquinone |
Point de fusion | 107°C to 111°C |
Point d’ébullition | 180°C to 190°C |
Point d’éclair | >210°C (410°F) |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 1969873 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 236.27 |
Pourcentage de pureté | 98% |