Learn More
2-bromopentane, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
42.81€ - 372.86€
Identifiants chimiques
CAS | 107-81-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 151.047 |
Numéro MDL | MFCD00000160 |
Clé InChI | LGAJYTCRJPCZRJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pentane, 2-bromo, 2-pentyl bromide, 1-methylbutyl bromide, +/--2-bromopentane, sec-amyl bromide, 2-bromo-pentane, 2-bromanylpentane, 2-bromopentane, 4-01-00-00312 beilstein handbook reference, ksc176i8j |
CID PubChem | 7890 |
Nom IUPAC | 2-bromopentane |
SMILES | CCCC(C)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11403427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17205.14 |
25 g |
42.81€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11413427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17205.22 |
100 g |
98.59€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11423427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17205.36 |
500 g |
372.86€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsUtilisé comme intermédiaire chimique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans le dichlorométhane, l’éther, l’acétate d’éthyle, l’hexane et le méthanol
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
107-81-3 | |
151.047 | |
LGAJYTCRJPCZRJ-UHFFFAOYSA-N | |
7890 | |
CCCC(C)Br |
C5H11Br | |
MFCD00000160 | |
pentane, 2-bromo, 2-pentyl bromide, 1-methylbutyl bromide, +/--2-bromopentane, sec-amyl bromide, 2-bromo-pentane, 2-bromanylpentane, 2-bromopentane, 4-01-00-00312 beilstein handbook reference, ksc176i8j | |
2-bromopentane |
Spécification
2-Bromopentane | |
-96°C | |
20°C (68°F) | |
C5H11Br | |
UN2343 | |
pentane, 2-bromo, 2-pentyl bromide, 1-methylbutyl bromide, +/--2-bromopentane, sec-amyl bromide, 2-bromo-pentane, 2-bromanylpentane, 2-bromopentane, 4-01-00-00312 beilstein handbook reference, ksc176i8j | |
CCCC(C)Br | |
151.047 | |
151.05 | |
Technique |
107-81-3 | |
117°C to 118°C | |
Characteristic | |
MFCD00000160 | |
1718829 | |
LGAJYTCRJPCZRJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromopentane | |
7890 | |
90% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P210-P280g-P273-P305+P351+P338
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Wear protective gloves.
Avoid release to the environment.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :2-BROMOPENTANE
missing translation for 'rtecsNumber' : RZ9800000
missing translation for 'tsca' : TSCA