Learn More
2-bromopentane, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11403427
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Used as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire chimique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans le dichlorométhane, l’éther, l’acétate d’éthyle, l’hexane et le méthanol
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-81-3
Formule moléculaire C5H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 151.047
Numéro MDL MFCD00000160
Clé InChI LGAJYTCRJPCZRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentane, 2-bromo, 2-pentyl bromide, 1-methylbutyl bromide, +/--2-bromopentane, sec-amyl bromide, 2-bromo-pentane, 2-bromanylpentane, 2-bromopentane, 4-01-00-00312 beilstein handbook reference, ksc176i8j
CID PubChem 7890
Nom IUPAC 2-bromopentane
SMILES CCCC(C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromopentane
Point de fusion -96°C
Point d’ébullition 117°C to 118°C
Point d’éclair 20°C (68°F)
Odeur Characteristic
Quantité 25 g
Numéro UN UN2343
Beilstein 1718829
Poids de la formule 151.05
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique