Learn More
2-bromopentane, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
Used as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire chimique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans le dichlorométhane, l’éther, l’acétate d’éthyle, l’hexane et le méthanol
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Utilisé comme intermédiaire chimique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans le dichlorométhane, l’éther, l’acétate d’éthyle, l’hexane et le méthanol
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Bromopentane |
Point de fusion | -96°C |
Densité | 1.22 |
Point d’ébullition | 117°C to 118°C |
Point d’éclair | 20°C (68°F) |
Odeur | Characteristic |
Indice de réfraction | 1.4403 |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN2343 |
Beilstein | 1718829 |