Learn More
2-Amino-3-nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10250353
2-Amino-3-nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10250353
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10250353
Marque: Thermo Scientific Acros 382040050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 603-85-0
Formule moléculaire C6H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.13
Numéro MDL MFCD00010875
Clé InChI KUCWUAFNGCMZDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2-amino-3-nitro, 2-hydroxy-6-nitroaniline, ccris 2544, unii-a7f97zpu2w, 3-nitro-2-aminophenol, 2-amino-3-nitro-phenol, a7f97zpu2w, 2-amino-3-hydroxynitrobenzene, 1-hydroxy-2-amino-3-nitrobenzene, 2-amino-nitrophenol
CID PubChem 4115495
Nom IUPAC 2-amino-3-nitrophénol
SMILES NC1=C(O)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-nitrophenol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 215.0°C
Couleur Rouge à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H3(NO2)OH
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Poids de la formule 154.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0440184 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/03/2022 Catalog Number382040250,382040050
Numéro de lotA0378647 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/11/2021 Catalog Number382040250,382040050
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-3-nitrophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Nom du produit
2-Amino-3-nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >