Learn More
Ester pinacol de l’acide 3,4-diaminophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11996071
Ester pinacol de l’acide 3,4-diaminophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11996071
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
Code produit. 11996071
Marque: Thermo Scientific Acros 444760010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Diaminophenylboronic acid pinacol ester
CAS 851883-08-4
Point de fusion 95°C to 97°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H19BN2O2
Numéro MDL MFCD09027073
Quantité 1 g
Synonyme 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene-1,2-diamine, 3,4-diaminophenylboronic acid, pinacol ester, 3,4-diaminophenylboronic acid pinacol ester, pubchem22338, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzene-1,2-diamine, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2-benzenediamine, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene-1,2-diamine
Clé InChI SVUDHDDKOKWBNK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(N)=C(N)C=C1
Nom IUPAC 4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzène-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 234.11
CID PubChem 17750242
Poids de la formule 234.11
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot345382 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/07/2024 Catalog Number444760010
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Diaminophenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ester pinacol de l’acide 3,4-diaminophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >