Learn More
2,6-dichloropyrazine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
25.10€ - 234.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4774-14-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H2Cl2N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 148.98 |
Clé InChI | LSEAAPGIZCDEEH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pyrazine, 2,6-dichloro, 2,6-chloro pyrazine, 2,6-dichloro pyrazine, 2,6-dichloro-pyrazine, 2-chloro-6-chloro-pyrazine, 2,6-dicloropyrazine, 2,6 dichloropyrazine, pubchem8548, 2,6-dichloro-pyrazin, 2, 6-dichloropyrazine |
CID PubChem | 78504 |
Nom IUPAC | 2,6-dichloropyrazine |
SMILES | C1=C(N=C(C=N1)Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10772081
|
Thermo Scientific Acros
232540010 |
1 g | Flacon en verre |
25.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10348320
|
Thermo Scientific Acros
232540050 |
5 g | Flacon en verre |
76.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10056193
|
Thermo Scientific Acros
232540250 |
25 g | Flacon en verre |
234.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4774-14-5 | |
148.98 | |
pyrazine, 2,6-dichloro, 2,6-chloro pyrazine, 2,6-dichloro pyrazine, 2,6-dichloro-pyrazine, 2-chloro-6-chloro-pyrazine, 2,6-dicloropyrazine, 2,6 dichloropyrazine, pubchem8548, 2,6-dichloro-pyrazin, 2, 6-dichloropyrazine | |
2,6-dichloropyrazine |
C4H2Cl2N2 | |
LSEAAPGIZCDEEH-UHFFFAOYSA-N | |
78504 | |
C1=C(N=C(C=N1)Cl)Cl |
Spécification
2, 6-Dichloropyrazine | |
99.0 | |
53.0°C to 56.0°C | |
>110°C | |
99% min. (GC) | |
23, III, 903 | |
LSEAAPGIZCDEEH-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-dichloropyrazine | |
78504 | |
99+% |
4774-14-5 | |
100.0 | |
Blanc à beige | |
Authentique | |
C4H2Cl2N2 | |
pyrazine, 2,6-dichloro, 2,6-chloro pyrazine, 2,6-dichloro pyrazine, 2,6-dichloro-pyrazine, 2-chloro-6-chloro-pyrazine, 2,6-dicloropyrazine, 2,6 dichloropyrazine, pubchem8548, 2,6-dichloro-pyrazin, 2, 6-dichloropyrazine | |
C1=C(N=C(C=N1)Cl)Cl | |
148.98 | |
148.98 | |
Cristaux ou poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 225-316-8