Learn More
2,6-dichloropyrazine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10348320
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4774-14-5
Formule moléculaire C4H2Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 148.98
Clé InChI LSEAAPGIZCDEEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazine, 2,6-dichloro, 2,6-chloro pyrazine, 2,6-dichloro pyrazine, 2,6-dichloro-pyrazine, 2-chloro-6-chloro-pyrazine, 2,6-dicloropyrazine, 2,6 dichloropyrazine, pubchem8548, 2,6-dichloro-pyrazin, 2, 6-dichloropyrazine
CID PubChem 78504
Nom IUPAC 2,6-dichloropyrazine
SMILES C1=C(N=C(C=N1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichloropyrazine
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 53.0°C to 56.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 23, III, 903
Poids de la formule 148.98
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline