Learn More
2,6-dichloropyrazine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2, 6-Dichloropyrazine |
% min. CAS | 99.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 53.0°C to 56.0°C |
Couleur | Blanc à beige |
Point d’éclair | >110°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 25 g |