Learn More
2,3-dichloropyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11444933
2,3-dichloropyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11444933
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11444933
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12241.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2402-77-9
Formule moléculaire C5H3Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 147.99
Numéro MDL MFCD00006229
Clé InChI MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dichloro-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro, dichloropyridine, pyridine, dichloro, ccris 1726, 2,3-dichloro pyridine, pubchem1198, pyridine,3-dichloro, 2.3-dichloro-pyridine, acmc-209g7xAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 16988
Nom IUPAC 2,3-dichloropyridine
SMILES ClC1=CC=CN=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichloropyridine
Point de fusion 65°C to 69°C
Odeur Unpleasant
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 109811
Poids de la formule 147.99
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10239314 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA12241.06,A12241.14,A12241.22
Numéro de lot61001143 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA12241.06,A12241.14,A12241.22
Numéro de lotH4476A Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA12241.06,A12241.14,A12241.22
Numéro de lot10103850 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA12241.06,A12241.14,A12241.22
Numéro de lot10131658 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA12241.06,A12241.14,A12241.22
Nom du produit
2,3-dichloropyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >