Learn More
3,4,5-Trichloropyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11434304
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11434304
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12587.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 33216-52-3 | C5H2Cl3N | 182.428 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33216-52-3
Formule moléculaire C5H2Cl3N
Poids moléculaire (g/mol) 182.428
Numéro MDL MFCD00051685
Clé InChI KKWRVUBDCJQHBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 3,4,5-trichloro, 3,4,5-trichloro-pyridine, pubchem11021, acmc-209hzc, ksc497k5t, 3,4,5-trichloropyridine, 3,4,5-trichloro pyridine, 3,4,5-trichloropyridine 1g
CID PubChem 3786531
Nom IUPAC 3,4,5-trichloropyridine
SMILES C1=C(C(=C(C=N1)Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Trichloropyridine
Point de fusion 70°C to 74°C
Point d’ébullition 213°C to 215°C
Quantité 1 g
Beilstein 120542
Poids de la formule 182.44
Pourcentage de pureté 98%