Learn More
2,2,4-triméthylpentane, ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™ Code produit.: 15518584
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
2,2,4-triméthylpentane, ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit. 15518584
4 L, Contenant en verre
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
Contenant en verre
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 15518584
Marque: Avantor J.T.Baker 933503
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,4-Trimethylpentane
CAS 540-84-1
Point d’éclair −12°C
Conditionnement Contenant en verre
Formule moléculaire C8H18
Quantité 4 L
Gravité spécifique 1L=0.69kg
Synonyme isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
Clé InChI NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Nom IUPAC 2,2,4-triméthylpentane
Poids moléculaire (g/mol) 114.232
CID PubChem 10907
ChEBI CHEBI:62805
Poids de la formule 114.23
Qualité ULTRA RESI-ANALYZED™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2,2,4-triméthylpentane, ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™ >