Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons 2 en 1 pour échantillonneurs automatiques Varian, 8 mm
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
45.40€ - 68.95€
Spécification
Couleur de bouchon | Noir |
---|---|
Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
Couleur | transparent |
Diamètre (métrique) externe | 11.6 mm |
Matériau | verre |
Code produit | Marque | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10475792
|
Fisherbrand™
11 23 1046 |
Non |
68.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12990871
|
Fisherbrand™
11 23 1280 |
Oui |
45.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- ND8
- 8-425
- Verre
- Transparent
- Bouchon à vis
- Orifice central
- Polypropylène
- Silicone/PTFE
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Noir | |
transparent | |
verre | |
100 | |
Bouchon à vis | |
8-425 |
Silicone / PTFE | |
11.6 mm | |
1.9 ml | |
Polypropylène | |
32 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de flacons 2 en 1 pour échantillonneurs automatiques Varian, 8 mm