Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons 2 en 1 pour échantillonneurs automatiques Varian, 8 mm
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
Marque:  Fisherbrand™ 11 23 1280
Code produit. 12990871
  • 45.40€ / 100 pièces
Expédition estimée: 26-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • ND8
  • 8-425
  • Verre
  • Transparent
  • Bouchon à vis
  • Orifice central
  • Polypropylène
  • Silicone/PTFE
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Noir
Transparent
Verre
100
Bouchon à vis
8-425
Silicone / PTFE
11,6 mm
1,9 ml
Polypropylène
32 mm
Oui
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de flacons 2 en 1 pour échantillonneurs automatiques Varian, 8 mm > étiquette, 1,3 mm d’épaisseur, 45° Shore A