Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons 2 en 1 pour échantillonneurs automatiques Varian, 8 mm
50.24 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- ND8
- 8-425
- Verre
- Transparent
- Bouchon à vis
- Orifice central
- Polypropylène
- Silicone/PTFE
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Noir | |
transparent | |
verre | |
100 | |
Bouchon à vis | |
8-425 |
Silicone / PTFE | |
11.6 mm | |
1.9 ml | |
Polypropylène | |
32 mm | |
Non |