Learn More
Solution de 1H-Benzotriazole-(anneau-d4)
10Μg/ml dans l'acétone (15949681 )50, μg/ml dans l'acétone (15900192 ) Norme analytique, matériau de référence
306.00€ - 307.00€
Spécification
Conditionnement | Bouteille en verre |
---|---|
Densité | 0.79 g/cm3 |
Point d’éclair | -17°C |
À utiliser avec (application) | PARABÈNES |
Forme physique | Liquide |
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
Bouteille en verre | |
-17°C | |
Liquide | |
Étalon analytique |
0.79 g/cm3 | |
PARABÈNES | |
55°C to 57°C |
Sécurité et traitement
P210+P260+P280
H225+H319+H336
danger
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de 1H-Benzotriazole-(anneau-d4)