Learn More
Solution de 1H-Benzotriazole-(anneau-d4)
Code produit. 15949681 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
Conditionnement:
1mL
5mL
Code produit. 15949681
Marque: Honeywell Fluka R11645ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
10Μg/ml dans l'acétone (15949681 )50, μg/ml dans l'acétone (15900192 ) Norme analytique, matériau de référence
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
  • Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
  • Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
  • Assistance technique gratuite par des experts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conditionnement Bouteille en verre
CAS 67-64-1
Densité 0.79 g/cm3
Point d’éclair -17°C
Forme physique Liquide
Point d’ébullition 55°C to 57°C
Industry Type PARABÈNES
Quantité 5 ml
Qualité Étalon analytique