Learn More
Solution de 1H-Benzotriazole-(anneau-d4)
Shop All Honeywell Fluka Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 ml
5 ml
missing translation for 'unitSize'
1mL
5mL
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Specifications
Specifications
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| CAS | 67-64-1, 1185072-03-0 |
| Densité | 0.79 g/cm3 |
| Point d’éclair | -17°C |
| Forme physique | Liquide |
| Point d’ébullition | 55°C to 57°C |
| Industry Type | PARABÈNES |
| Quantité | 1 ml |
| Qualité | Étalon analytique |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction