Learn More
Fisher Chemical 18LT METHYLATED SPIRIT (IDA 99)99%V/V ANHYDROUS
Marque: Fisher Chemical M/4450/30
220.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
18LT METHYLATED SPIRIT (IDA 99)99%V/V ANHYDROUS
Description
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Sécurité et traitement
- Methylated spirit industrial
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/A§/en cas de malaise.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2533605 | Certificat d’analyse | 09/04/2025 | M/4450/30,M/4450/27,M/4450/21 |
2533606 | Certificat d’analyse | 07/04/2025 | M/4450/30,M/4450/27,M/4450/21 |
2533170 | Certificat d’analyse | 03/04/2025 | M/4450/30,M/4450/27,M/4450/21 |
2532072 | Certificat d’analyse | 26/03/2025 | M/4450/30,M/4450/27,M/4450/21 |
2530833 | Certificat d’analyse | 18/03/2025 | M/4450/30,M/4450/27,M/4450/21 |