Learn More
Alcool méthylique (IDA 99)99 % (v/v), Pur, (alcool méthylique industriel, 740 .P.)
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Spécification
Spécification
Point de fusion | -114.1°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 78.2°C |
Conditionnement | Boîte métallique |
Quantité | 25 L |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methylated spirit industrial
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/A§/en cas de malaise.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Alcool méthylique (IDA 99)99 % (v/v), Pur, (alcool méthylique industriel, 740 .P.) >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu