Learn More
Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, PE/Cy7, Novus Biologicals™
Donkey Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB120-6707PECY7
620.80 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay
Spécification
IgG (H+L) | |
Polyclonal | |
PBS | |
Mouse IgG whole molecule | |
500 μg | |
Adaptive Immunity, Immunology | |
Mouse | |
Purified |
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-Linked Immunosorbent Assay | |
PE-Cyanine7 | |
Donkey | |
Immunogen affinity purified | |
RUO | |
Secondary | |
Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, PE/Cy7, Novus Biologicals™ > 500 μg; PE-Cyanine7
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu