Learn More
Masterflex™ Débitmètres à corrélation de 150 mm avec vanne
279.00€ - 311.00€
Spécification
Type | Débitmètre à section variable |
---|---|
Précision | ± 2 % (pleine échelle) |
Pression nominale | 200 psi |
Raccordements | 1/8 po NPT (F) |
À utiliser avec (application) | Parfait pour les applications nécessitant une haute résolution |
Code produit | Marque | Débit d’air | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit d’air | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15389482
|
Masterflex™
03294-14 |
814°ml/min. |
311.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15397460
|
Masterflex™
03217-28 |
8678°ml/min. |
279.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15358912
|
Masterflex™
03294-06 |
137°ml/min. |
311.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11745499
|
Masterflex™
03217-18 |
1682°ml/min. |
279.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Débitmètre à section variable | |
200 psi | |
Parfait pour les applications nécessitant une haute résolution | |
± 0,25% |
± 2 % (pleine échelle) | |
1/8 po NPT (F) | |
150 mm | |
121°C |