Learn More
Masterflex™ Débitmètres à corrélation de 150 mm avec vanne
Marque:  Masterflex™ 03217-28
Code produit. 15397460
  • 279.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Débitmètre à section variable
8678°ml/min.
200 psi
7485°ml/min. CO2, 8 269 ml/min. O2, 8 916 ml/min. N2, 7 366 ml/min. Ar, 29840°ml/min. H2
150 mm
121°C
± 2 % (pleine échelle)
Verre
1/8 po NPT (F)
Parfait pour les applications nécessitant une haute résolution
± 0,25%