Learn More
Masterflex™ Débitmètres à corrélation de 150 mm avec vanne
Marque: Masterflex™ 03217-18
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Débitmètre à section variable | |
1682°ml/min. | |
200 psi | |
1420°ml/min. CO2, 1 545 ml/min. O2, 1 662 ml/min. N2, 1 380 ml/min. Ar, 5547°ml/min. H2 | |
150 mm | |
121°C |
± 2 % (pleine échelle) | |
Acier inoxydable (316) | |
1/8 po NPT (F) | |
Parfait pour les applications nécessitant une haute résolution | |
± 0,25% |