Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Cover for Stopper Feeder Track, with Drawstring Closure
Tyvek Cover for preventing microbial and particulate contamination.
1425.00€ - 2530.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | COC |
Type de bouchon | Cordon |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17706899
|
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-351805D |
90 x 46 cm (35 x 18 in) |
2530.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17726899
|
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-400505D |
102 x 13 cm (40 x 5 in) |
1425.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Prevent microbial and particulate contamination to critical parts, while the fill line set-up activities are performed
- Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
- Reduces labor costs
- Simplifies the conformance to wrapping SOP's
- Steam Sterilization Indicator - Autoclavable at 121°C to 125°C
- Tear and puncture resistant
- Hydrophobic
- Lint-free
Spécification
Autoclavable | |
Cordon | |
Oui | |
Non stérile | |
Oui | |
<250°F | |
5,3 mil | |
13 cm |
COC | |
Blanc | |
Tyvek | |
0,13 mm | |
Sachet poly | |
<125°C | |
5 in |