Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Cover for Stopper Feeder Track, with Drawstring Closure
Tyvek Cover for preventing microbial and particulate contamination.
Marque: Keystone Cleanroom Products COV-TVK-351805D
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Évitez la contamination microbienne et particulaire des pièces critiques, sans entraver les activités de configuration de la conduite de remplissage
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Réduit les coûts de main d’œuvre
- Simplifie la conformité aux SOP d’emballage
- Indicateur de stérilisation à la vapeur - Autoclavable de 121°C à 125°C
- Résistant aux déchirures et aux perforations
- Hydrophobe
- Non pelucheux
Spécification
Autoclavable | |
Cordon | |
Oui | |
Non stérile | |
Oui | |
<250°F | |
5,3 mil | |
5 in |
COC | |
Blanc | |
Tyvek | |
0,13 mm | |
Sachet poly | |
<125°C | |
90 x 46 cm (35 x 18 in) | |
13 cm |